Läs mer
Brady™ Rullmarkörer
Visa text:
Eau
Eau incendie
Luft
Vapeur
Mått (L x B x H):
33 m x 100 mm x 150 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
Höjd (metrisk) tecken:
8 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Europeiska direktiven 67/548 och 88/379 |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt på blått |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rörmarkör |
| Visa text | Luft |
| För användning med (applikation) | Rör- och ventilmärkning |
| Språk | franska |
| Antal per förpackning | 220 markörer/rulle |
| Visa mer |