Läs mer
asecos™ Rullstativ med skärkant
Handla allt asecos Produkter
Bredd (metrisk):
450,00 mm
880,00 mm
Beskrivning
- Rullstativ för enkel och säker förvaring
- Stål Cutting Edge för enkel separation
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stål |
| Typ | Spill Kit Dispenser |
| Längd (engelska) | 17,72 tum. |
| Längd (metrisk) | 450.00 mm |
| Bredd (engelska) | 17,72 tum. |
| Bredd (metrisk) | 450,00 mm |
| Höjd (engelska) | 33,86 tum. |
| Höjd (metrisk) | 860.00 mm |
| Vikt (engelska) | 11.02 lb. |
| Vikt (metrisk) | 5 kg |