Läs mer
asecos™ Rullstativ med skärkant
Produktkod. 17896486 Handla allt asecos Produkter
Bredd (metrisk):
450,00 mm
880,00 mm
Produktkod. 17896486
Brand: asecos™ 9909
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Rullstativet med skärning ger säker och enkel förvaring och separation av rullen.
  • Rullstativ för enkel och säker förvaring
  • Stål
  • Cutting Edge för enkel separation
Specifikationer
Material Stål
Typ Spill Kit Dispenser
Längd (engelska) 34,65 tum.
Längd (metrisk) 880.00 mm
Bredd (engelska) 34,65 tum.
Bredd (metrisk) 880,00 mm
Höjd (engelska) 24,80 tum.
Höjd (metrisk) 630.00 mm
Vikt (engelska) 18.30 lb.
Vikt (metrisk) 8.3 kg