Läs mer
Grant Instruments Rullplattform för PTR-35
Produktkod. 30274364
Rörstorlek:
15 ml
50 ml Falcon
Produktkod. 30274364
Brand: Grant Instruments RP8/15
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rullplattform för 8 rör med en 5° lutning för ökad blandningshomogenitet.
  • Kapacitet på 8 rör i en fast vinkel på 5° .
  • Kompatibel med PTR-35
  • Finns för att passa 15 mL eller 50 mL rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 8 rör
Rörstorlek 15 ml
Produkttyp Rotatoradapter
Material Rostfritt stål
Djup (engelska) 3,15 tum.
Djup (metriskt) 80 mm
Diameter (engelska) 3,15 tum.
Diameter (metrisk) 80 mm
Höjd (engelska) 3,15 tum.
Höjd (metrisk) plattform 80 mm
Längd (engelska) 8,7 tum
Längd (metrisk) plattform 220 mm
Tjocklek (engelska) 0,15 tum.
Tjocklek (metrisk) 4 mm
Bredd (engelska) 3,15 tum.
Bredd (metrisk) Plattform 80 mm
Vikt (engelska) 0.66 lb.
Vikt (metrisk) 300 g
Modell RP-8/15
För användning med (applikation) Roterande blandning
För användning med (utrustning) PTR-35
Garanti och serviceerbjudande 2 år
Kvantitet 1 st