Beskrivning
- Reserv spännrulle
- 1 spännrulle som tillbehör till fäste 549-70000-00
- Tillbehörskategori D för Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 och Promax 1020
Beställningsinfo
Storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 115/230 V |
| Produkttyp | Rullar |
| Längd (metrisk) | 258 mm |