Läs mer
Thermo Scientific™ Rollout-lådor
Produktkod. 16227741 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Komplett SS-lådset
Kapacitet (engelska):
51,1 cu. ft.
Antal lådor:
12
Produktkod. Typ Kapacitet (engelska) Antal lådor
16227741 Komplett SS-lådset 51,1 cu. ft. 12
1 options
Produktkod. 16227741 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58462.74 SEK
    51862.86 SEK / Paket med 12
    Save 6599.88 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Välj rostfria rulllådor Thermo Scientific™ som ett bekvämt alternativ till öppna trådhyllor i kylskåp.
Välj rostfria rulllådor Thermo Scientific™ som ett bekvämt alternativ till öppna trådhyllor. Detta är ett alternativ för Thermo Scientific™ högpresterande kylskåp.
  • Lådor i rostfritt stål
  • Justerbar med full utsträckning
Beställningsinformation:
Fabriksmonterad; måste specificeras vid beställning av kylskåp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Komplett SS-lådset
Kapacitet (engelska) 51,1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 1447 L
Lådor Rostfritt stål
Antal lådor 12
För användning med (utrustning) 1447 l (51 kubikfot) kylskåp och frysar