Läs mer
Roluperidone, MedChemExpress
Beskrivning
Roluperidone (CYR-101) is a novel cyclic amide derivative that has high equipotent affinities for 5-HT2A and sigma-2 receptors (Ki of 7.53 nM and 8.19 nM for 5-HT2A and sigma-2, respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Roluperidone |
| CAS | 359625-79-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H23FN2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | CYR-101 MIN-101 MT-210 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (90.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N(CC2CCN(CC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)CC4=C1C=CC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.43 |
| Visa mer |