Läs mer
Rolziracetam, MedChemExpress
Produktkod. 16497647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497647 5 mg -
16454898 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16497647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY119602
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Rolziracetam is a nootropic drug of the racetam family and improves short-term memory in rats and monkeys.
Rolziracetam is a nootropic drug of the racetam family and improves short-term memory in rats and monkeys.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rolziracetam
CAS 18356-28-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H9NO2
Kvantitet 5 mg
Synonym CI-911
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (718.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1CCC(CC2)N1C2=O
Molekylvikt (g/mol) 139.15
Formel vikt 139.15
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation