Läs mer
Romidepsin, TRC
Produktkod. 30427956
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427956 5 mg
30418988 10 mg
30426531 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30427956 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR4250605MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128517-07-7
Molekylformel C24 H36 N4 O6 S2
Molekylvikt (g/mol) 540.7
Synonym Cyclo[(2Z)-2-amino-2-butenoyl-L-valyl-(3S,4E)-3-hydroxy-7-mercapto-4-heptenoyl-D-valyl-D-cysteinyl], cyclic (3→5)-disulfide, L-Valine, N-(3-hydroxy-7-mercapto-1-oxo-4-heptenyl)-D-valyl-D-cysteinyl-(Z)-2,3-didehydro-2-aminobutanoyl-, (4→1)-lactone, cyclic (1→2)-disulfide, [S-(E)]-, 2-Oxa-12,13-dithia-5,8,20,23-tetraazabicyclo[8.7.6]tricosane, cyclic peptide deriv., Antibiotic FR 901228, Chromadax, FK 228, FR 901228, Istodax, NSC 630176, Romidepsin
IUPAC-namn (1S,4S,7Z,10S,16E,21R)-7-etyliden-4,21-di(propan-2-yl)-2-oxa-12,13-dithia-5,8,20,23-tetrazabicyclo[8.7.6]tricos-16-en-3,6,9,19,22-penton
LEDER C\C=C\1/NC(=O)[C@H]2CSSCC\C=C\[C@H](CC(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N2)OC(=O)[C@@H](NC1=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Romidepsin
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H36N4O6S2/c1-6-16-21(30)28-20(14(4)5)24(33)34-15-9-7-8-10-35-36-12-17(22(31)25-16)26-23(32)19(13(2)3)27-18(29)11-15/h6-7,9,13-15,17,19-20H,8,10-12H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,32)(H,27,29)(H,28,30)/b9-7+,16-6-/t15-,17-,19-,20+/m1/s1
Formel vikt 540.2076