Läs mer
Romifidine-d4 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30424400
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30424400 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30424400 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR64005210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1329834-57-2
Molekylformel C9H6D4BrClFN3
Molekylvikt (g/mol) 298.58
Synonym N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine Hydrochloride, STH 2130Cl, Sedivet
LEDER [2H]C1(C(N=C(N1)NC2=C(C=CC=C2Br)F)([2H])[2H])[2H].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Romifidine-d4 Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9BrFN3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H/i4D2,5D2;
Formel vikt 296.9982