missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Romifidine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30138042
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138042 100 mg
18011650 25 mg
18041710 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR640050100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 65896-14-2
Molekylformel C9 H9 Br F N3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 294.55
Synonym 1H-Imidazol-2-amine, N-(2-bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Romifidine hydrochloride, STH 2130Cl, Sedivet, N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-Imidazol-2-amine hydrochloride (1:1), Romifidine Hydrochloride
IUPAC-namn N-(2-bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine;hydrochloride
LEDER Cl.Fc1cccc(Br)c1NC2=NCCN2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Romifidine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9BrFN3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
Formel vikt 292.9731
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.