Läs mer
Ronidazol (1000 ug/ml i metanol), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ronidazole (RNZ) |
| CAS | 7681-76-7 |
| Molekylformel | C6 H8 N4 O4 |
| Kvantitet | 1x1 mL |
| Synonym | Ronidazole, (1-Methyl-5-nitro-imidazol-2-yl)methyl carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11) |
| LEDER | Cn1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (1-metyl-5-nitroimidazol-2-yl) metylkarbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.15 |
| Formel vikt | 200.0546 |
| Show More |