Läs mer
Ronidazol, TRC
Produktkod. 30418715
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418715 500 mg
30413395 50 mg
30421293 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30418715 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR640200500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-76-7
Molekylformel C6 H8 N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 200.15
Synonym Ronidazole, (1-Methyl-5-nitro-imidazol-2-yl)methyl carbamate
IUPAC-namn (1-metyl-5-nitroimidazol-2-yl) metylkarbamat
LEDER Cn1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ronidazole (RNZ)
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)
Formel vikt 200.0546