Läs mer
Ronidazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ronidazole (RNZ) |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11) |
| Formel vikt | 200.0546 |