Läs mer
Ropinirole-d7 Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ropinirole hydrochloride N-propyl-d7 |
| CAS | 1261396-31-9 |
| Molekylformel | C16 2H7 H17 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Ropinirole-D7 hydrochloride, Ropinirole-D7 hydrochloride (N-propyl D7), 4-[2-[1,1,2,2,3,3,3-Heptadeuteriopropyl(propyl)amino]ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H/i1D3,3D2,9D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| IUPAC-namn | 4-[2-[1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl(propyl)amino]ethyl]-1,3-dihydroindol-2-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.88 |
| Formel vikt | 303.2095 |