Läs mer
Ropinirole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ropinirole Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H |
| Formel vikt | 296.1655 |