Läs mer
Ropinirole N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ropinirole N-Oxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O2/c1-3-9-18(20,10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19) |
| Formel vikt | 276.1838 |
| Procent renhet | >95% |