Läs mer
Ropitoin, MedChemExpress
Produktkod. 16483289
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483289 1 mg
16430806 20 mg
16422508 5 mg
16410309 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483289 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00274
MedChemExpress Ropitoin (TR 2985) is a novel antiarrhythmic drug.
Ropitoin (TR 2985) is a novel antiarrhythmic drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ropitoin
CAS 56079-81-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H33N3O3
Kvantitet 1 mg
Synonym TR 2985
LEDER O=C1N(CCCN2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C(C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 483.6
Formel vikt 483.6
Procent renhet 95.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation