missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ropivacaine-d7 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ropivacaine-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1217667-10-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17H20D7ClN2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)piperidine-2-carboxamide hydrochloride, (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(propyl-d7)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride, Ropivacaine-d7 hydrochloride, Ropivacaine-D7 (N-propyl-D7) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O.ClH/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t15-;/m0./s1/i1D3,4D2,11D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.91 |
| Formel vikt | 317.2251 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?