Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ropivakainhydroklorid
Produktkod. 17211302 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17211302 250 mg
17201302 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17211302 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 467222500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98717-15-8 | C17H27ClN2O, C17H26N2O·HCl | 310.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98717-15-8
Molekylformel C17H27ClN2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ropivakainhydroklorid
Kvantitet 250 mg
Smältpunkt 149,0 °C till 151,0 °C
Formel vikt 328.88
InChI-nyckel NDNSIBYYUOEUSV-RSAXXLAASA-N
LEDER Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
IUPAC-namn (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 310.87
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.