missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ropivacaine Hydrochloride Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ropivacaine hydrochloride monohydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H26 N2 O . Cl H . H2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ropivacaine hydrochloride monohydrate, 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), (2S)-, 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-, monohydrochloride, monohydrate, (2S)- (9CI), 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-, monohydrochloride, monohydrate, (S)-, (2S)-2-[(Dimethylphenyl)carbamoyl]-1-propylpiperidin-1-ium chloride monohydrate, (-)-(2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O.ClH.H2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H;1H2/t15-;;/m0../s1 |
| LEDER | O.Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| IUPAC-namn | (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide;hydrate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.88 |
| Formel vikt | 328.1918 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?