missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ropivacaine Imidazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ropivacaine Imidazol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N2O/c1-12-8-7-9-13(2)15(12)19-16(20)14-10-5-6-11-18(14)17(19,3)4/h7-9,14H,5-6,10-11H2,1-4H3/t14-/m0/s1 |
| Formel vikt | 272.1889 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?