Läs mer
Ropivacaine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ropivacaine N-Oxide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O2/c1-4-11-19(21)12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-,19?/m0/s1 |
| Formel vikt | 290.1994 |