Läs mer
R&D Systems™ ROPN1B 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18568301 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18568301 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18568301 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer H00152015T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktlinje Novus
Mål ROPN1B
Synonym AKAP-binding sperm protein ropporin, rhophilin associated tail protein 1 B, Rhophilin-associated protein 1 B, ropporin, rhophilin associated protein 1 B, ropporin-1 B
Gensymbol ROPN1B