Läs mer
Roquefortine C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Roquefortine C |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23N5O2/c1-4-21(2,3)22-10-17-18(28)25-16(9-13-11-23-12-24-13)19(29)27(17)20(22)26-15-8-6-5-7-14(15)22/h4-9,11-12,17,20,26H,1,10H2,2-3H3,(H,23,24)(H,25,28)/b16-9+/t17-,20-,22+/m0/s1 |
| Formel vikt | 389.185 |