Läs mer
Roquinimex, MedChemExpress
Beskrivning
Roquinimex (Linomide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Roquinimex |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 84088-42-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H16N2O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Linomide FCF89 ABR212616 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (270.17 mM) |
| Visa mer |