Läs mer
Abnova™ ROS1 delad FISH-sond
Produktkod. 16053495
Change view
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16053495 200μ L 200µL
16043495 100μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16053495 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer FS0054.200uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen c-ros onkogen 1, receptortyrosinkinas
Gene Alias MCF3,ROS,c-ros-1
Gensymbol ROS1
Gen-ID (Entrez) 6098
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 200μ L
Form Vätska