Läs mer
Rosabulin, MedChemExpress
Beskrivning
Rosabulin (STA 5312) is a potent and orally active microtubule inhibitor that inhibits microtubule assembly. Rosabulin has broad-spectrum anti-tumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosabulin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 501948-05-6 |
| Färg | Green Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H16N4O2S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | STA 5312 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (124.86 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |