Läs mer
Rosavin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosavin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1 |
| Formel vikt | 428.1682 |