missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Roscovitine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Roscovitine |
| CAS | 186692-46-6 |
| Molekylformel | C19 H26 N6 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2R)-2-[[9-(1-methylethyl)-6-[(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol, (R)-2-[[9-(1-methylethyl)-6-[(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol, 2-(R)-(1-Ethyl-2-hydroxyethylamino)-6-benzylamino-9-isopropylpurine, CYC 202, (R)-Roscovitine, R-Roscovitine, Roscovitin, Seliciclib |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26N6O/c1-4-15(11-26)22-19-23-17(20-10-14-8-6-5-7-9-14)16-18(24-19)25(12-21-16)13(2)3/h5-9,12-13,15,26H,4,10-11H2,1-3H3,(H2,20,22,23,24)/t15-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@H](CO)Nc1nc(NCc2ccccc2)c3ncn(C(C)C)c3n1 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[[6-(benzylamino)-9-propan-2-ylpurin-2-yl]amino]butan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.4493 |
| Formel vikt | 354.2168 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?