Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal
Produktkod. 11438916
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438916 100 g 100g
11428916 25 g 25g
11448916 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438916 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17053.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019,644 g/mol
Rose Bengal är en fläck som används i ögondroppar för att identifiera ögonskadan. Den finner tillämpning vid framställning av foraminifer för mikroskopisk analys, fotosensibiliserande reaktioner och som färgämne. Inom syntetisk kemi används det för att omvandla triplettsyre till singlettsyre, som används i [2+2] cykloadditioner med alkener. Dess derivat har viktiga medicinska funktioner och används för behandling av cancer. Det fungerar som ett alternativ till floxin B i Kreybergs färg för keratin och slem. Som en fluorescerande sond används den för bestämning av NAD-bindningsställen för alkoholdehydrogenas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-69-9
Molekylformel C20H4Cl4I4Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 1019.644
MDL-nummer MFCD00151169
InChI-nyckel DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym rose bengal disodium salt, r105 sodium, rose bengal sodium, rose-bengal 131 i natrium, food red no. 105, sodium salt, food red color no. 105, sodium salt, rosa bengala sodica 131 i inn-spanish, rose bengale 131 i sodique inn-french, sel disodique de rose bengale iodee 131 i, roseum bengalense 131 i natricum inn-latin
PubChem CID 87244310
IUPAC-namn natrium;4,5,6,7-tetraklor-3',6'-dihydroxi-2',4',5',7'-tetrajodspiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rose Bengal
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3645857
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,8262
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 1017.65
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rose Bengal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.