Läs mer
Rose Bengal, 85%, ren, hög renhet, biologisk fläck
Produktkod. 10730891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10730891 5 g Glasflaska 5g
10571441 1 g Glasflaska 1g
10504654 25 g Glasflaska 25g
13478428 100 g Glasflaska 100g
13408438 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10730891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 189450050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019,644 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-69-9
Molekylformel C20H4Cl4I4Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 1019.644
MDL-nummer MFCD00005043
InChI-nyckel DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 87244310
IUPAC-namn natrium;4,5,6,7-tetraklor-3',6'-dihydroxi-2',4',5',7'-tetrajodspiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rose Bengal
Absorptionsförhållande 1,21 till 1,95
Färginnehåll 80% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 540 till 550 nm (i vatten)
Förlust vid torkning 10% max. (105 °C)
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 85%
Färg Bordeaux/röd till brun/röd
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig (36%).
Kvantitet 5 g
Flampunkt >92 °C
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 1017.65
Procent renhet 85%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rose Bengal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.