Läs mer
Thermo Scientific™ Rose-Bengal Chloramphenicol Agar Base (Dehydrated)
Produktkod. 11933952
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11933952 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11933952 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0549B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Isolate and enumerate yeasts and molds from a wide variety of foodstuffs with this selective medium.
Isolate and enumerate yeasts and molds from a wide variety of foodstuffs with Thermo Scientific™ Oxoid™ Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base (Dehydrated). The neutral pH of the medium and the presence of selective agent chloramphenicol helps to suppress the bacterial growth, allowing molds and yeasts to grow. Rose Bengal in the medium is taken up by mold and yeast colonies assisting the enumeration of small colonies1. Rose Bengal also controls the size and height of mold colonies preventing the overgrowth, resulting in improved enumeration and detection.
Använd Rose Bengal Chloramphenicol Agar för selektiv uppräkning av mögel och jäst från livsmedel
  • Enkel koloniredovisning: Rose-Bengal i mediet kontrollerar storleken och höjden på mögelkolonier och förhindrar överväxt och gör koloniräkning lättare.
  • Selektiv: lämplig för isolering av jäst och mögel från livsmedel vars associerade flora huvudsakligen består av gramnegativa stavformade bakterier
  • Lämplig för högre och långvariga inkubationstemperaturer.
Valet av ett lämpligt medium för uppräkning av jäst och mögel beror i hög grad på arten av de livsmedel som undersöks och de organismer som förekommer på dem 2 . Rose-Bengal Chloramphenicol Agar rekommenderas för färska proteinhaltiga livsmedel vars associerade flora huvudsakligen består av gramnegativa stavformade bakterier, även om det bör noteras att kloramfenikol ensamt kanske inte är tillräckligt för att hämma bakteriebakgrunden. På grund av kloramfenikols stabilitet är Rose-Bengal Chloramphenicol Agar även lämplig när högre och långvariga inkubationstemperaturer runt 35 °C krävs.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rose-Bengal Chloramphenicol Agar Base
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 15,6L medium