Läs mer
Rose Bengal, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rose Bengal |
| Formel vikt | 1017.65 |
| Färg | Röd till rost |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |