Läs mer
Rose Bengal, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4405834 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11405432
Brand: MP Biomedicals 0219549105
Bara null kvar
Kemiska identifierare
CAS 632-68-8
Molekylformel C20H2Cl4I4K2O5
Molekylvikt (g/mol) 1049.845
MDL-nummer MFCD00005043
InChI-nyckel VQHHOXOLUXRQFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 71553
IUPAC-namn dikalium;4,5,6,7-tetraklor-2',4',5',7'-tetrajod-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-3',6'-diolat
LEDER C1=C2C(=C(C(=C1I)[O-])I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)[O-])I.[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rose Bengal
Formel vikt 1017.65
Färg Röd till rost
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver