Läs mer
Rose Bengal, Pure, C.I.45440, Fisher Chemical
Produktkod. 10172490 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10172490 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10172490 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer R/0400/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 632-69-9
Molekylformel C20H4Cl4I4Na2O5
MDL-nummer 151169
InChI-nyckel DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
IUPAC-namn sodium;4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
Molekylvikt (g/mol) 1019.644
PubChem CID 87244310
Formel vikt 1017.65g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Brown/Red
pH 7 to 10
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Rose Bengal