Läs mer
Rose Bengal Sodium Salt, teknisk kvalitet, TRC
Produktkod. 30425115
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30425115 50 g
1 options
Produktkod. 30425115 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR68490050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acid Red 94
CAS 632-69-9
Molekylformel C20 H2 Cl4 I4 O5 . 2 Na
Kvantitet 50 g
Synonym Fluorescein','4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-','disodium salt (8CI), Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one','4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-','disodium salt (9CI), 2',4',5',7'-Tetraiodo-3,4,5,6-tetrachlorofluorescein disodium salt, 3',4',5',6'-Tetrachloro-2,4,5,7-tetraiodofluorescein disodium salt, Acid red 94, Japan Red 105-1, Red No. 105-1, Rose Bengal Extra, Rose Bengal disodium, Rose Bengal disodium salt, Rose Bengal sodium, Rose Bengal sodium salt, Sodium tetraiodotetrachlorofluorescein
InChI formel InChI=1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-9-7-8(10(22)12(24)11(9)23)20(33-19(7)31)3-1-5(25)15(29)13(27)17(3)32-18-4(20)2-6(26)16(30)14(18)28;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1I
IUPAC-namn disodium; 4,5,6,7-tetraklor-2',4',5',7'-tetraiod-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3',6'-diolat
Molekylvikt (g/mol) 1017.64
Formel vikt 1015.463