Läs mer
Roseoflavin,≥ 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11494591 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
0.1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494591 0.1 g 100mg
11474591 10 mg 10mg
11484591 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494591 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215425280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35620.00 SEK
    33931.28 SEK / 100mg
    Save 1688.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Antibakteriell
Kemiska identifierare
CAS 51093-55-1
Molekylformel C18H23N5O6
Molekylvikt (g/mol) 405.411
InChI-nyckel IGQLDUYTWDABFK-GUTXKFCHSA-N
Synonym roseoflavin, roseoflavine, 8-demethyl-8-dimethylamino riboflavin, 1-deoxy-1-8-dimethylamino-7-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo g pteridin-10 2h-yl-d-ribitol
PubChem CID 49867612
ChEBI CHEBI:72346
IUPAC-namn 8-(dimetylamino)-7-metyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxipentyl]benso[g]pteridin-2,4-dion
LEDER CC1=CC2=C(C=C1N(C)C)N(C3=NC(=O)NC(=O)C3=N2)CC(C(C(CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Roseoflavin
Färg Brun
Analysprocentintervall ≥97%
Kvantitet 0.1 g
Formel vikt 405.4
Fysisk form Fast