Läs mer
Roseoflavin, TRC
Produktkod. 30408980
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30408980 10 mg
1 options
Produktkod. 30408980 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR68500010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Roseoflavin
CAS 51093-55-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 H24 N4 O6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N4O6/c1-9-4-10-5-11-17(20-19(29)21-18(11)28)23(13(10)6-12(9)22(2)3)7-14(25)16(27)15(26)8-24/h4-6,14-16,24-27H,7-8H2,1-3H3,(H,21,28,29)/t14-,15+,16-/m0/s1
LEDER O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN(C1=NC2=O)C(C(N=C1C(N2)=O)=C3)=CC(N(C)C)=C3C
IUPAC-namn 8-(dimetylamino)-7-metyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]pyrimido[4,5-b]kinolin-2,4-dolon
Molekylvikt (g/mol) 404.42
Formel vikt 404.1696