Läs mer
STEMCELL Technologies RosetteSep™ Human CD4+ T Cell Enrichment Cocktail
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
200 mL whole blood
40 mL whole blood
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- The RosetteSep™ Human CD4+ T Cell Enrichment Cocktail is designed to isolate CD4+ T cells from whole blood by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-CD4+ T cells and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
- When centrifuged over a buoyant density medium such as RosetteSep™ DM-L (Catalog #15705) or Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
- The purified CD4+ T cells are present as a highly enriched population at the interface between the plasma and the buoyant density medium
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | T Cells, T Cells, CD4+ |
| För användning med (applikation) | Cell Isolation |
| Kvantitet | 200 mL whole blood |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.