Läs mer
Rosiglitazone Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosiglitazone Maleate |
| CAS | 155141-29-0 |
| Molekylformel | C18 H19 N3 O3 S . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2,4-Thiazolidinedione','5-[[4-[2-(methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-','(2Z)-2-butenedioate (1:1), 2,4-Thiazolidinedione','5-[[4-[2-(methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-','(Z)-2-butenedioate (1:1), 5-[[4-[2-(N-Methyl-N-2-pyridylamino)ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione maleate, Avandia, BRL 49653C, Rosiglitazone maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O3S.C4H4O4/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;5-[[4-[2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.5 |
| Formel vikt | 473.1257 |