Läs mer
kolofonium, gummi, MP Biomedicals™
Produktkod. 11400891 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400891 500 g 500g
11410891 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400891 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215655790
syratal: 150 till 170
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8050-09-7
Molekylformel C20H30O2
Molekylvikt (g/mol) 302.46
MDL-nummer MFCD00132205
InChI-nyckel RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rosin, Gum
Färg Orange
Densitet 1.07 - 1.09g/cm3 at 20°C
Kvantitet 500 g
Fysisk form Chunks