Läs mer
kolofonium, gummi, MP Biomedicals™
Produktkod. 11410891 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410891 1 kg 1kg
11400891 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410891 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215655791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 SEK
    2839.29 SEK / 1kg
    Save 145.71 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
syratal: 150 till 170
Kemiska identifierare
CAS 8050-09-7
Molekylformel C20H30O2
Molekylvikt (g/mol) 302.46
MDL-nummer MFCD00132205
InChI-nyckel RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rosin, Gum
Färg Orange
Densitet 1,07 - 1,09 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 1 kg
Fysisk form Chunks