Läs mer
Rosin, gum
Produktkod. 13428568 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13428568 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10177750 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13428568 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 419170025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8050-09-7 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8050-09-7
Molekylformel C20H30O2
Molekylvikt (g/mol) 302.46
MDL-nummer MFCD00132205
InChI-nyckel RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rosin, gum
Aciditet 163 to 173mg KOH/g
Smältpunkt 75.0°C to 81.0°C
Färg Gult
Flampunkt 180°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 kg
Merck Index 14,8266
Löslighetsinformation Solubility in water: 130mg/l (20°C)
Fysisk form Crystalline Chunks and Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rosin, gum
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Rosin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.