Läs mer
Harts, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304267
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11304267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036734.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 8050-09-7 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Kolofonium är en ingrediens i tryckfärger, kopierings- och lasertryckpapper, lacker, lim (lim), tvål, papperslimning, soda, lödmedel och tätningsvax. Det kan användas som glaseringsmedel i mediciner och tuggummi. Inom industrin är kolofonium ett flussmedel som används vid lödning. En blandning av beck och kolofonium används för att göra en yta mot vilken glas poleras vid tillverkning av optiska komponenter såsom linser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8050-09-7
Molekylformel C20H30O2
Molekylvikt (g/mol) 302.46
MDL-nummer MFCD00132205
InChI-nyckel RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rosin
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,8266
Löslighetsinformation Soluble in alcohol, benzene, ether; Insoluble in water
Fysisk form Powder or Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.