Läs mer
Rosin
Beskrivning
Kolofonium är en ingrediens i tryckfärger, kopierings- och lasertryckpapper, lacker, lim (lim), tvål, papperslimning, soda, lödmedel och tätningsvax. Det kan användas som glaseringsmedel i mediciner och tuggummi. Inom industrin är kolofonium ett flussmedel som används vid lödning. En blandning av beck och kolofonium används för att göra en yta mot vilken glas poleras vid tillverkning av optiska komponenter såsom linser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosin |
| Kvantitet | 250 g |
| Merck Index | 14,8266 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol, bensen, eter; Olöslig i vatten |
| Fysisk form | Pulver eller fast |
Säkerhet och hantering
- Rosin
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: Rosin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.