missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rosiptor, MedChemExpress
Beskrivning
Rosiptor (AQX-1125) is a selective and orally active phosphatase SHIP1 activator with anti-inflammatory effects. Rosiptor (AQX-1125) inhibits Akt phosphorylation, inflammatory mediator production and leukocyte chemotaxis in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosiptor |
| CAS | 782487-28-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H35NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | AQX-1125 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (466.56 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | C[C@@]([C@H]1CO)(CC[C@H](O)C1)[C@](CC[C@@]2(C)[C@@]3([H])CCC2=C)([H])[C@H]3CN |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.5 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?