Läs mer
Rosmanol, MedChemExpress
Produktkod. 16471748
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471748 5 mg -
16459308 10 mg -
16403966 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16471748 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN5015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Rosmanol could inhibit the oxidation of low density lipoprotein (LPL) and significantly inhibit lipopolysaccharide induced iNOS and COX-2 expression, with anti-inflammatory effect.
Rosmanol could inhibit the oxidation of low density lipoprotein (LPL) and significantly inhibit lipopolysaccharide induced iNOS and COX-2 expression, with anti-inflammatory effect.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rosmanol
CAS 80225-53-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H26O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (288.67 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1O[C@]2([H])[C@@H](O)C3=C(C(O)=C(O)C(C(C)C)=C3)[C@@]41CCCC(C)(C)[C@]24[H]
Molekylvikt (g/mol) 346.42
Formel vikt 346.42
Procent renhet 96.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation