Läs mer
Rosmarinsyra, 98,6 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11445881 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445881 10 mg 10mg
11435881 5 mg 5mg
11455881 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445881 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215979210
Kemiska identifierare
CAS 20283-92-5
Molekylformel C18H16O8
Molekylvikt (g/mol) 360.318
MDL-nummer MFCD00017740
InChI-nyckel DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Synonym rosmarinic acid, rosemary acid, r-rosmarinic acid, unii-mqe6xg29yi, rosmarinate, mqe6xg29yi, labiatenic acid, r-o-3,4-dihydroxycinnamoyl-3-3,4-dihydroxyphenyl lactic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid r-1-carboxy-2-3,4-dihydroxyphenyl ethyl ester, 2r-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoyloxy propanoic acid
PubChem CID 5281792
ChEBI CHEBI:50371
IUPAC-namn (2R)-3-(3,4-dihydroxifenyl)-2-[(E)-3-(3,4-dihydroxifenyl)prop-2-enoyl]oxipropansyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1CC(C(=O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rosmarinic acid
Namnnotering Molecular Biology
Färg Beige
Analysprocentintervall 0.986
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 360.32
Fysisk form Pulver