Läs mer
Rosmarinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rosmarinic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 360.0845 |
| Procent renhet | >95% |